Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 759,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-22210 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Endothelial Cell Growth Medium SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22210
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22210
Application
Endothelial Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (2% V/V) zoptymalizowana do hodowli komórek śródbłonka z dużych naczyń krwionośnych. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek śródbłonka bydła, świń, krów, kóz, królików, słoni, psów i szczurów z dużych naczyń krwionośnych, a także do różnych linii komórek śródbłonka. Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki transfekcji, zalecamy stosowanie pożywki PromoCell Endothelial Cell Growth Medium MV2 niezawierającej heparyny. Heparyna, zawarta we wszystkich innych naszych pożywkach do wzrostu komórek śródbłonka, może zmniejszać skuteczność transfekcji.
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,02 ml / ml Suplement wzrostu komórek śródbłonka: 0,004 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 0,1 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 1 ng / ml Heparyna: 90 µg / ml Hydrokortyzon: 1 µg / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Endothelial Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human endothelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested endothelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form aqueous solution | form liquid | form aqueous solution | form aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 1 vial | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?