Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 754,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-22211 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Endothelial Cell Growth Medium 2 SupplementPack (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22211
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22211
Application
Endothelial Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (2% V/V) zoptymalizowana do hodowli komórek śródbłonka z dużych naczyń krwionośnych. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek śródbłonka bydła, świń, krów, kóz, królików, słoni, psów i szczurów z dużych naczyń krwionośnych, a także do różnych linii komórek śródbłonka. Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki transfekcji, zalecamy stosowanie pożywki PromoCell Endothelial Cell Growth Medium MV2 niezawierającej heparyny. Heparyna, zawarta we wszystkich innych naszych pożywkach do wzrostu komórek śródbłonka, może zmniejszać skuteczność transfekcji.
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do podłoża podstawowego: Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulinopodobny czynnik wzrostu (Long R3 IGF): 20 ng / ml Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 165 (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Kwas askorbinowy: 1 µg / ml Heparyna: 22,5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,2 µg / ml
Opakowanie SupplementPack należy przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Endothelial Cell Media 2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human endothelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested endothelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 vial | packaging pkg of 500 ml |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka 2
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?