Przejdź do
C3784
Castanospermine
≥94% (GC), BioUltra, from Castanospermum australe seeds
Synonim(y):
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizidine, (1S,6S,7R,8R,8aR)-Octahydro-1,6,7,8-indolizinetetrol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3588654
MDL number:
biological source
Castanospermum australe seeds
product line
BioUltra
assay
≥94% (GC)
form
powder
mp
212-215 °C (dec.)
solubility
1 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Biochem/physiol Actions
α-glucosidase Inhibitor
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)