Merck
C3187
Color Marker
low range, mol wt 6,500-45,000 Da
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100-200 applications (on a PhastGel (Cytiva))
mol wt
6,500-45,000 Da
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Packaging
Each vial contains 0.5 mL of a solution of five colored dye conjugated proteins.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)