Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 166,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł |
Informacje o tej pozycji
166,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
powder
mp
130-135 °C (lit.)
originator
Bayer
SMILES string
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Application
- as H1 receptor antagonist to determine the receptor function
- to block the effect of compound 48/80 on plasma IGF-I
- as a standard for fast sensing and determination by sequential injector coupled with potentiometer
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (perchloric acid titration) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| originator Bayer | originator Bayer | originator Watson | originator - |
| Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) |
| mp 130-135 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?