Przejdź do
C30100-HH
DMT-dC(bz)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥95.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
packaging
pkg of 1 × 1 g (C301001-01), pkg of 1 × 10 g (C301010-01)
pore size
500 Å
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(bz)-CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)