Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł 545,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
545,00 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 50%Quality Segment
assay
≥97.00% (TLC)
form
powder
mol wt
234.99 g/mol
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
90-100 % (w/w) (1-Cyano-4-dimethylammoniumpyridinium tetrafluoroborate)
color
white to yellow
solubility
acetonitrile: 49.00-51.00 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
λmax
298-302 nm (0.1 N HCl)
fluorescence
(EmM at Lambda max 28.00 - 32.00)
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI key
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?