Przejdź do
C-23110
Pożywka do wzrostu fibroblastów
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw pożywki do wzrostu fibroblastów
Application
Pożywka do wzrostu fibroblastów jest zoptymalizowana do hodowli noworodków i młodych fibroblastów. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do fibroblastów bydlęcych, świńskich i szczurzych, a także linii komórkowych fibroblastów. Zalecane dla: Normalnych ludzkich fibroblastów skórnych (NHDF), młodocianych fibroblastów napletka.
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowana w różnych formatach: Pożywka wzrostowa (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i mieszankę suplementów. Zestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementów. Mieszanka suplementów: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolce. Zestaw suplementów: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach. Podczas gdy suplementy pożywki do wzrostu fibroblastów nie zawierają surowicy, pożywka podstawowa jest produkowana z dodatkiem 0,5% surowicy.
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do podłoża podstawowego: Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 1 ng / ml Insulina: 5 µg / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Fibroblast Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human fibroblasts. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested fibroblasts. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-23010C-23210C-23215
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu fibroblastów
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)