Przejdź do
C-23061
Podłoże do różnicowania mięśni szkieletowych
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonim(y):
Podłoże do pierwotnej hodowli komórek
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do różnicowania komórek mięśni szkieletowych (gotowa do użycia)
Application
Pożywka do różnicowania komórek mięśni szkieletowych to pozbawiona surowicy pożywka opracowana w celu indukowania fuzji komórek mięśni szkieletowych do miotub z typowymi wielojądrowymi syncytiami. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek mięśni szkieletowych myszy, szczurów, psów i królików. Zalecana dla: ludzkich komórek mięśni szkieletowych (SkMC)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do podłoża podstawowego: Insulina (rekombinowana ludzka): 10 µg / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium is tested for the capacity to fully induce the differentiation of SkMC. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-23060C-39366C-28012
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 100 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)