Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 923,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-39267 lub C-39262 uzyskuje się kompletną pożywkę.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa dla komórek mięśni gładkich 2 (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39267 lub C-39262
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39267 lub C-39262
Application
Smooth Muscle Cell Growth Medium 2 to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) opracowana do zakładania i utrzymywania hodowli komórek mięśni gładkich z naczyń krwionośnych i narządów pustych. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli bydlęcych, świńskich, mysich, psich i szczurzych komórek mięśni gładkich.Zalecane dla: Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy pępowinowej (HUASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy wieńcowej (HCASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (HPASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich aorty (HAoSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich oskrzeli (HBSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tchawicy (HTSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich macicy (HUtSMC)
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 2 ng / ml Insulina (rekombinowany ludzki): 5 µg / ml
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Smooth Muscle Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human smooth muscle cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested smooth muscle cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 vial | packaging pkg of 1 kit |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek mięśni gładkich 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?