Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H18NO4SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
Quality Segment
form
crystalline powder
useful pH range
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OC(CNC1CCCCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S.Na/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8;/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
GGPORGHJKBOGDV-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?