, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human foreskin (juvenile epidermis)
Morphology:
(epidermal)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human foreskin (juvenile epidermis)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(epidermal)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki są rozpuszczane w wodzie RNAlater w celu późniejszej analizy RNA, DNA lub białka. Należy pamiętać, że peletek komórek nie można ożywić.
Application
Pierwotne normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) są izolowane z naskórka młodocianego napletka. Melanocyty znajdują się w warstwie podstawnej, ale rozgałęziają się między keratynocytami w warstwach ponadpodstawnych. Około 5-10% komórek naskórka to melanocyty. Głównym zadaniem melanocytów jest produkcja melaniny, białka odpowiedzialnego za pigmentację skóry, oczu i włosów. Melanina chroni komórki w skórze i w głębszych warstwach przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Jest produkowana i przechowywana w melanosomach, które znajdują się w pobliżu błony melanocytów, ale może być również przenoszona do sąsiednich keratynocytów. Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe 2 są izolowane przy użyciu wolnego od surowicy i PMA podłoża do wzrostu melanocytów M2. Ponieważ PMA jest mitogenem promującym nowotwory, może zakłócać metody eksperymentalne. Dlatego zalecamy stosowanie komórek izolowanych w pożywce do wzrostu melanocytów M2, a także stosowanie tej pożywki do hodowli. Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) i normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) od tego samego dawcy są dostępne na życzenie.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Physical form
Pelet rozpuszcza się w RNAlater® w celu dalszej analizy profili DNA, RNA lub białek. Komórek nie można ożywić.
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Peletki komórkowe mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w temperaturze -20°C i przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Uwaga: Peletki komórkowe nie zamarzają w temperaturze -20°C. Przed otwarciem fiolki należy zawsze krótko odwirować produkt.
PMA-free Melanocyte Growth Medium M2
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?