Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
Informacje o tej pozycji
642,00 zł
biological source
human umbilical cord vein
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(endothelial)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pooled, 1 million cells per pellet | description Single donor, 500,000 cryopreserved cells | description Pre-screened, 500,000 cryopreserved cells | description Single donor, 500,000 proliferating cells |
| morphology (endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) |
| biological source human umbilical cord vein | biological source human umbilical cord vein | biological source human umbilical cord vein | biological source human umbilical cord vein |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. room temp |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?