Merck
C1307
Cyclo(D-Glu-Ala-D-allo-Ile-Leu-D-Trp)
≥97% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H44N6O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
composition
Peptide content, >60%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(CC(C)C)NC1=O
InChI
1S/C31H44N6O7/c1-6-17(4)26-31(44)36-23(13-16(2)3)29(42)35-24(14-19-15-32-21-10-8-7-9-20(19)21)30(43)34-22(11-12-25(38)39)28(41)33-18(5)27(40)37-26/h7-10,15-18,22-24,26,32H,6,11-14H2,1-5H3,(H,33,41)(H,34,43)(H,35,42)(H,36,44)(H,37,40)(H,38,39)
InChI key
UMKHUVRCCMAOBN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective ETA endothelin receptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)