C-12917
Human M2 Macrophages (hMDM-MCSF(-))
Monocyte-derived, single donor, 5 million cryopreserved cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood (monocyte)
opakowanie
pkg of 500,000 cells
morfologia
(macrophages)
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Ostrzeżenie
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Polecane produkty
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Odkryj ponad 350 produktów PromoCell na Sigma.com, w tym kriokonserwowane komórki krwi i pożywki do hodowli komórkowych dla różnych komórek ludzkich.
Protokoły
Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.
Generowanie fagocytarnych makrofagów M1 i M2 z ludzkich PBMC w ciągu 10 dni w pożywkach do hodowli komórkowych niezawierających surowicy i ksenonów. Poznaj ponad 350 produktów PromoCell.