Przejdź do
C-12620
Ludzkie komórki nabłonka nosa (HNEpC)
500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Komórki HNEpC
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human nose (nasal mucosa)
Morphology:
(epithelial)
6620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human nose (nasal mucosa)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(epithelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki nabłonka nosa (HNEpC) są izolowane z prawidłowej ludzkiej błony śluzowej nosa i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. HNEpC barwią się pozytywnie na cytokeratynę. Nabłonek w jamie nosowej oczyszcza, nawilża i ogrzewa wdychane powietrze. Ponadto wytwarza śluz, który wiąże cząsteczki, które są następnie transportowane do gardła przez rzęski na komórkach nabłonka. HNEpC są przydatne do badań in vitro tych procesów.
Biochem/physiol Actions
Nos
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Epithelial Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Furthermore, flow cytometric analyses for the cell-type specific marker cytokeratin are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 15000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Cytokeratyna dodatnia Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-14062C-12621C-12640
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human nose (nasal mucosa)
biological source
human nose (nasal mucosa)
biological source
human nose (nasal mucosa)
biological source
human bronchi
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−196°C
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)