Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6350,00 zł
biological source
human dermis
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) |
| relevant disease(s) cardiovascular diseases; cancer | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) cancer; cardiovascular diseases |
| biological source human dermis | biological source human foreskin (juvenile dermis) | biological source human foreskin (juvenile dermis) | biological source human dermis |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki śródbłonka skóry (HDBEC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?