Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human foreskin (juvenile dermis)
Morphology:
( endothelial)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human foreskin (juvenile dermis)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego skóry (HDMEC) są izolowane ze skóry właściwej młodocianego napletka i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Ponieważ skóra właściwa zawiera naczynia krwionośne i limfatyczne, HDMEC obejmują komórki śródbłonka mikronaczyniowego krwi i limfy. Komórki te mają wspólne pochodzenie i można je zidentyfikować za pomocą kilku markerów. Komórki zostały wstępnie przebadane pod kątem odpowiedzi na VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego). VEGF jest ważnym białkiem sygnałowym zaangażowanym zarówno w waskulogenezę, jak i angiogenezę. In vitro wykazano, że VEGF stymuluje mitogenezę komórek śródbłonka, migrację komórek, kiełkowanie i przepuszczalność mikronaczyń.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Microvascular Endothelial Cells. They are tested for cell morphology and cell type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF), CD31 and Podoplanin using flow cytometric analyses. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) without antibiotics or antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 10000 - 20000 komórek na cm2Pasaż po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: dodatni czynnik von Willebranda (vWF), dodatni CD31, dodatni wychwyt Dil-Ac-LDL Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego skóry (HDMEC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?