Przejdź do
C-12208
Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej 2 (HUVEC 2)
Pooled, isolated in Growth Medium 2, 500,000 cryopreserved cells
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Pierwotne ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) są izolowane z żyły pępowinowej. Są one powszechnie wykorzystywane do badań fizjologicznych i farmakologicznych, takich jak transport makrocząsteczek, krzepnięcie krwi, angiogeneza i fibrynoliza. HUVEC są izolowane od połączonych dawców (z maksymalnie czterech różnych pępowin) w pożywce do wzrostu komórek śródbłonka 2, która jest wolna od ECGS i zawiera dodatkowe IGF i VEGF oraz jest dostarczana w formacie kriokonserwowanym. (Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy pępowinowej (HUAEC) od tego samego dawcy są dostępne na żądanie).
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Endothelial Cells from large vessels. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF) and CD31, as well as Dil-Ac-LDL uptake assays are also carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 5000 - 10000 komórek na cm2Pasaż po rozmrożeniu: P1 Testowane markery: dodatni czynnik von Willebranda (vWF), dodatni CD31, dodatni wychwyt Dil-Ac-LDL Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12206C-14009C-14008
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)