Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6130,00 zł
biological source
human dermis
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( dermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 500,000 cryopreserved cells | description 500,000 proliferating cells | description Adult, 500,000 cryopreserved cells | description 1 million cells per pellet |
| morphology ( dermal) | morphology ( dermal) | morphology (fibroblast) | morphology (dermal) |
| biological source human dermis | biological source human dermis | biological source human dermis | biological source human dermis |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. −196°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki brodawki skórnej mieszków włosowych (HFDPC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?