Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2730,00 zł
biological source
human epidermis
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( epidermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human epidermis | biological source human foreskin (juvenile epidermis) | biological source human epidermis (adult) | biological source human foreskin (juvenile epidermis) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology ( epidermal) | morphology (epidermal) | morphology (epidermal) | morphology ( epidermal) |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?