Przejdź do
C1115
Chrysamine G
≥95% (HPLC), ß-amyloid aggregates probe, solid
Synonim(y):
4,4′-Bis(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo)biphenyl disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
849,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H16N4Na2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.41
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
849,15 zł
Cena katalogowa999,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chrysamine G, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
, orange to red to very dark brown
solubility
DMSO: ~4 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)N=Nc2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N=Nc4ccc(O)c(c4)C([O-])=O
InChI
1S/C26H18N4O6.2Na/c31-23-11-9-19(13-21(23)25(33)34)29-27-17-5-1-15(2-6-17)16-3-7-18(8-4-16)28-30-20-10-12-24(32)22(14-20)26(35)36;;/h1-14,31-32H,(H,33,34)(H,35,36);;/q;2*+1/p-2
InChI key
AZOPGDOIOXKJRA-UHFFFAOYSA-L
General description
Chrysamine G is a carboxylic acid derivative of Congo red.[1]
Biochem/physiol Actions
Chrysamine G can penetrate the blood-brain barrier. It is useful in quantifying cerebral amyloid β (Aβ) deposition in Alzheimer′s disease (AD) pathological studies.[1]
New probe for β-amyloid aggregates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1533SML2696SML0927
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ~4 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
, orange to red to very dark brown
color
light yellow to dark yellow
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)