Merck
C0920
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OtBu)-OSu
Synonim(y):
N-Cbz-β-t-butyl-L-aspartic acid N-hydroxysuccinimide ester, Z-L-aspartic acid 4-tert-butyl-1-(N-succinimidyl) ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.41
Beilstein:
1558119
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3