Przejdź do
C0557
Bis(2-carboxyethylgermanium(IV) sesquioxide)
Synonim(y):
GE 132
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O[Ge(=O)CH2CH2CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.42
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
235-800-0
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
OC(=O)CC[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
An organic germanium-containing compound that induces natural killer T cells in mice. These cells secrete interferon-γ. IFN-γ levels were elevated 20 hours after administration of 300 mg/kg.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)