Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
endotoxin tested
components
HEPES: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
This animal-component free formulation is optimized for high protein production and well as superior expansion of CHO cells.
Other Notes
Proprietary formulation containing inorganic salts, HEPES and sodium bicarbonate buffers, essential and non-essential amino acids, vitamins, recombinant human insulin, plant hydrolysates, other organic compounds, trace elements, and surfactants.
Does not contain antibiotics, antimycotics, L-glutamine, or transferrin. Contains no animal-derived proteins or other components.
Does not contain antibiotics, antimycotics, L-glutamine, or transferrin. Contains no animal-derived proteins or other components.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Do not freeze. Protect from light. Several components of the medium are light labile and should not be exposed to light for lengthy periods of time.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?