Przejdź do
C002
(±)-Quinuclidinyl benzilate
powder
Synonim(y):
(±)-QNB, (±)-Quinuclidinyl α-hydroxydiphenylacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Produkt C002 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
chloroform: soluble (but decomposes within 24 hrs), methanol: stable (for up to two weeks at -20°C.)
εmax
13,500 at 207.4 nm in methanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(=O)OC1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H23NO3/c23-20(25-19-15-22-13-11-16(19)12-14-22)21(24,17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-10,16,19,24H,11-15H2
InChI key
HGMITUYOCPPQLE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)