Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103910
eCl@ss:
32110390
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022638614 (NA), Eppendorf® 5825730003 (EU)
Feature:
Holds 7 x 50 ml conical tubes
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 7 x 50 ml conical tubes
packaging
pack of 4
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022638614 (NA), Eppendorf® 5825730003 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
capacity
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes)
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buckets for Eppendorf® A-4-81 Rotor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?