Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103910
Compatibility:
for use with Rotor A-4-62
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022638084 (NA), Eppendorf® 5810716004 (EU)
Feature:
aerosol-tight capable
Produkt BUA462-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
aerosol-tight capable
packaging
pack of 4
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022638084 (NA), Eppendorf® 5810716004 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
capacity
250 mL
compatibility
for use with Rotor A-4-62
Features and Benefits
- Rectangular buckets have a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm)
- Compatible with A-4-62 swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?