Przejdź do zawartości
BM0009
Avitriptan fumarate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[3-[4-(5-Methoxy-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]propyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide (E)-2-butenedioate (1:1), BMS-180048, BMS180048
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N6O3S · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.65
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
InChI
1S/C22H30N6O3S.C4H4O4/c1-23-32(29,30)15-17-5-6-20-19(12-17)18(13-25-20)4-3-7-27-8-10-28(11-9-27)22-21(31-2)14-24-16-26-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-6,12-14,16,23,25H,3-4,7-11,15H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
FMXXORRZIQGUIN-WLHGVMLRSA-N
Biochem/physiol Actions
Avitriptan fumarate is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist with anti-migraine activity.
Avitriptan fumarate is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist.
Features and Benefits
Avitriptan is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Legal Information
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)