Przejdź do
B9410
BIS-TRIS propane
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonim(y):
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-899-3
Beilstein/REAXYS Number:
1786109
MDL number:
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
useful pH range
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A Capillary Electrophoresis UV Detection-Based Method for Global Genomic DNA Methylation Assessment in Human Whole Blood.: BIS-TRIS propane is used as a buffering agent in the capillary electrophoresis method to assess global DNA methylation levels in human whole blood. The buffer′s role is crucial in maintaining the stability and reproducibility of the electrophoretic conditions (Zinellu et al., 2019).
  • Low potential manganese ions as efficient electron donors in native anoxygenic bacteria.: BIS-TRIS propane is used to buffer the experimental conditions in studying the role of low potential manganese ions as electron donors in bacteria. The findings enhance our understanding of electron transfer processes in microbial systems (Deshmukh et al., 2018).
  • Evaluation of Global Genomic DNA Methylation in Human Whole Blood by Capillary Electrophoresis UV Detection.: This research uses BIS-TRIS propane in a capillary electrophoresis method to evaluate DNA methylation levels. The buffer′s properties ensure accurate and reliable detection, which is crucial for epigenetic studies (Zinellu et al., 2017).
Other Notes
Easily compare specifications for BIS-TRIS propane products with the BIS-TRIS propane specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4679394111RDD014
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0%
assay
>98% (titration)
assay
≥99.0%
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
Redi-Dri
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
crystals
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS propane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)