Przejdź do
B800-05
Komórki śródbłonka tętnicy mózgowej bydła: BBAEC (Cryovial)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine brain (arteries)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine brain (arteries)
Quality Segment
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
karyotype
2n = 60
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
Prosimy o zapoznanie się z protokołem BBAEC Culture Protocol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12202C-12252C-14013
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
bovine brain (arteries)
biological source
human umbilical cord artery
biological source
human umbilical cord artery
biological source
human umbilical cord artery
karyotype
2n = 60
karyotype
-
karyotype
-
karyotype
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)