Przejdź do
B7901
Boric acid
suitable for electrophoresis, ≥99.5%
Boric acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
815,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
powder
Grade:
electrophoresis grade
815,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Insoluble in methanol
pH
8.2-10.1
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
suitability
suitable for electrophoresis (as a reagent)
storage temp.
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Boric acid is a weak acid and is widely used in multi-purpose solutions (MPS) as a buffering agent. It is less toxic and non-volatile in nature.
Application
Boric acid has been used as a component of tris borate buffer:
  • for native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and denaturing urea-PAGE of tRNA samples(80)
  • for urea-polyacrylamide electrophoresis of RNA samples(81)
  • for agarose gel electrophoresis of DNA samples(82)
Biochem/physiol Actions
Boric acid is used in the periodontal therapy as an irrigation solution as it elicits bactericidal effects in microbial biofilms in root canal. Boric acid may favor osteoblastic activity and inhibit bone loss. It inhibits Candida albicans fungal infection and has potential to treat vaginal infection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6768B0252B0394
grade
electrophoresis grade
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
8.2-10.1
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
pH
-
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review