Przejdź do
B6681
BAFF, soluble human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonim(y):
BLys, TALL-1, THANK, zTNF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
3600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFSF13B(10673)
Biochem/physiol Actions
BAFF is used to stimulate B cells, and is a tool for the detection of receptors on target cells.
Physical form
Lyophilized from a solution containing phosphate buffered saline.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3305B0939GF136
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in Nicotiana
recombinant
-
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
mol wt
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
mol wt
17.0 kDa
mol wt
18-20 kDa (a glycosilated polypeptide chain containing 151 amino acids)
mol wt
Mw 17.0 kDa
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized
form
-
Gene Information
human ... TNFSF13B(10673)
Gene Information
human ... TNFSF13B(10673)
Gene Information
human ... TNFSF13B(10673)
Gene Information
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)