Przejdź do
B5763
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
Synonim(y):
MTBSTFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.33
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
3606546
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful silylating reagent, less moisture sensitive than others.
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Flame
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)