Przejdź do
B4152
4-Biphenylacetic acid
≥98% (titration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
EC Number:
227-233-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (titration)
mp
159-160 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)