Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
689,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
BCIP®/NBT-Blue Liquid Substrate System for Membranes, alkaline phosphatase substrate
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-bromo4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end-product that is blue to purple and can be observed visually. BCIP®/NBT-blue liquid substrate system for membranes is a specifically formulated liquid enzyme substrate that is stable and optimized for blotting applications offers maximum convenience, time savings, and consistency.
Application
Other Notes
Not recommended for microwell (e.g., ELISA) or immunohistochemical applications.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Stable at least one year at 2-8 °C. This substrate is light-sensitive.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BCIP®/NBT-Blue Liquid Substrate System for Membranes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?