Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 376,00 zł |
Informacje o tej pozycji
376,00 zł
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)[C@H]6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](COC(C)(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC.OC(=O)C
InChI
1S/C60H86N16O13.C2H4O2/c1-7-64-57(87)48-15-11-23-76(48)58(88)41(14-10-22-65-59(61)62)69-51(81)42(24-33(2)3)70-56(86)47(31-89-60(4,5)6)75-52(82)43(25-34-16-18-37(78)19-17-34)71-55(85)46(30-77)74-53(83)44(26-35-28-66-39-13-9-8-12-38(35)39)72-54(84)45(27-36-29-63-32-67-36)73-50(80)40-20-21-49(79)68-40;1-2(3)4/h8-9,12-13,16-19,28-29,32-33,40-48,66,77-78H,7,10-11,14-15,20-27,30-31H2,1-6H3,(H,63,67)(H,64,87)(H,68,79)(H,69,81)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,73,80)(H,74,83)(H,75,82)(H4,61,62,65);1H3,(H,3,4)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47+,48-;/m0./s1
InChI key
PYMDEDHDQYLBRT-DRIHCAFSSA-N
Gene Information
rat ... Chrnb3(171131)
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information rat ... Chrnb3(171131) | Gene Information pig ... PYY(445018) | Gene Information human ... PYY(5697) | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin acetate salt ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/349/954/df5fe325-b9df-4769-80d8-10a3c754de46/640/df5fe325-b9df-4769-80d8-10a3c754de46.png)