Merck
B2395
4-Bromoaniline
~98%, crystalline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
EC Number:
203-393-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
742031
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
form
crystalline
color
white to light yellow
mp
56-62 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromoaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)