Przejdź do
B2275
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine
suitable for plant cell culture
Synonim(y):
6-Benzylamino-9-(2-tetrahydropyranyl)-9H-purine, BPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(OC1)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)