Przejdź do
B1152
Betamethasone 17,21-dipropionate
≥97.0%, glucocorticoid, powder
Synonim(y):
9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17,21-dipropionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H37FO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
227-005-2
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
powder
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Betamethasone 17,21-dipropionate,
assay
≥97.0%
Quality Segment
form
powder
originator
Schering Plough
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
InChI key
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
General description
Betamethasone dipropionate is a class III intermediate potency synthetic fluorinated corticosteroid, which is used to treat psoriasis vulgaris. It is also used to treat seborrheic dermatitis and chronic hand eczema.
Biochem/physiol Actions
Betamethasone 17,21-dipropionate is a glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activity.
Features and Benefits
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1066009B10000001067704
Betamethasone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1000000
Betamethasone
assay
≥97.0%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Schering Plough
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)