Merck
B0755
o-Bromoaniline
Synonim(y):
2-Bromoaniline
Informacje o tej pozycji
EC Number:
210-421-3
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)