Merck
B0186
BI-6C9
≥97% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-[4-[(4-Aminophenyl)thio]phenyl]-4-[[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-Butanamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCC(=O)Nc2ccc(Sc3ccc(N)cc3)cc2
InChI
1S/C23H25N3O4S2/c1-30-19-8-14-22(15-9-19)32(28,29)25-16-2-3-23(27)26-18-6-12-21(13-7-18)31-20-10-4-17(24)5-11-20/h4-15,25H,2-3,16,24H2,1H3,(H,26,27)
InChI key
LCFUJBSKPDPGKO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI-6C9 is a tBid inhibitor and antiapoptotic.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)