Przejdź do
AXYTF20
Pipette filter tips
for P-20, size 20 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Synonim(y):
pipet tips
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
20 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNA free, RNase free, barrier, endotoxin free, filter
Packaging:
pkg of 10x1000tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc TF-20, Corning
4870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier, endotoxin free, filter
manufacturer/tradename
Axygen Inc TF-20, Corning
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
size
20 μL
volume
20 μL
Application
Pipette filter tips have been used in microbiological and DNA amplification processes.
Features and Benefits
  • Comes in the sterilized form and is stored in sealed-bottom racks with lids to avoid contamination
  • To prevent nuclease contamination, each polyethylene filter is robotically put into the tip and is devoid of DNA inhibitors
  • Filter creates a barrier within the tip to hinder and block aerosols, preventing cross-contamination between samples
  • Nonpyrogenic
  • RNase-/DNase-free
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYTF100AXYTF50RSAXYTF400
volume
20 μL
volume
100 μL
volume
50 μL
volume
0.5—10 μL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
DNA free, barrier, filter, RNase free, endotoxin free
feature
DNA free, RNase free, barrier, endotoxin free, filter
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter
manufacturer/tradename
Axygen Inc TF-20, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc TF-100, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc TF-50-R-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc TF-400, Corning
material
clear
material
clear
material
clear
material
clear
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette filter tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)