Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
37 kDa
species reactivity
sheep, dog, rat, guinea pig, bovine, mouse, human, horse
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANXA2(302)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... ANXA2(302) | Gene Information human ... ANXA2(302) | Gene Information human ... ANXA3(306) | Gene Information human ... ANXA3(306) |
| mol wt 37 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-ANXA2 antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?