Przejdź do zawartości
APREST95174
Antygen PrEST POU2F3
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Epoc-1, OCT11, PLA-1, Skn-1a
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Uniprot accession no.:
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 24 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
sequence note
PVHSTMPGTVTSSCSPGNNSRPSSPGSGLHASSPTASQNNSKAAVNSASSFNSSGSWYRWNHSTYL
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POU2F3(25833)
General description
N-końcowy His6ABP(ABP = białko wiążące albuminę pochodzące z paciorkowcowego białka G)
Application
Odpowiedni jako czynnik blokujący i pozytywna kontrola testu przy użyciu odpowiednich przeciwciał.
Physical form
Roztwór w 1 M moczniku-PBS, pH 7,4
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Odpowiadające przeciwciała HPA073468
Legal Information
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)