Merck
AMAB91318
Monoklonalny anty-CT83
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4762, purified immunoglobulin
enhanced validation
Ulepszona walidacja
Synonim(y):
CXorf61, FLJ20611, FLJ22913, KK-LC-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Human Protein Atlas Number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CL4762, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CL4762, monoclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
enhanced validation
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
pH range
7.2-7.4
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CT83(203413)
General description
CT83 (antygen nowotworowy/testowy 83) jest również nazywany CXorf61 i koduje antygen nowotworowy/testowy, który znajduje się na ludzkim chromosomie Xq22. Gen ma 556 bp, w tym otwartą ramkę odczytu, która zawiera 113 aminokwasów. Jest również określany jako antygen raka płuc kita-kyushu 1 (KK-LC-1). CT83 ulega ekspresji w jądrach.
Immunogen
antygen nowotworowy/testosteronowy 83
Application
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Biochem/physiol Actions
CT83 (antygen nowotworowy/testowy 83) / CXorf61 ma zdolność do interakcji ze specyficznymi dla guza cytotoksycznymi limfocytami T w komórkach raka płuc i może być uważany za potencjalny cel immunoterapii. Działa również jako cel dla immunoterapii opartej na komórkach T potrójnie ujemnego raka piersi.
Features and Benefits
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Physical form
100UL pack size is provided in a solution, in PBS(phosphate-buffered saline), pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Large pack size of 1ml (at 1mg/ml) is available in PBS only, purified, biocide free, carrier free and glycerol free. Order here
Preparation Note
Upon arrival, mix gently and aliquot to avoid repeated freeze-thaw cycles
Legal Information
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)