Przejdź do
AMAB91309
Monoklonalny anty-SOX21
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4681, purified immunoglobulin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Human Protein Atlas Number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CL4681, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
-
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CL4681, monoclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX21(11166)
Immunogen
Sry-box 21
Application
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Features and Benefits
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Legal Information
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AMAB91311AMAB90502AMAB90501
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4681, purified immunoglobulin
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4688, purified immunoglobulin
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0143, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0142, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... SOX21(11166)
Gene Information
human ... SOX21(11166)
Gene Information
human ... SOX11(6664)
Gene Information
human ... SOX11(6664)
clone
CL4681, monoclonal
clone
CL4688, monoclonal
clone
CL0143, monoclonal
clone
CL0142, monoclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-SOX21
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)