Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CL3807, monoclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
enhanced validation
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
1 mg/mL (Large pack size of 1ml (at 1mg/ml) is available in PBS only, purified, biocide free, carrier free and glycerol free.)
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
pH range
7.2-7.4
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F3(2152)
Immunogen
Application
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Features and Benefits
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
- Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
- Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3807, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution | description clone 5F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone 5F9, ascites fluid | description clone 4B4, ascites fluid |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| Gene Information human ... F3(2152) | Gene Information human ... C3(718) | Gene Information human ... C3(718) | Gene Information human ... FCN3(8547) |
| clone CL3807, monoclonal | clone 5F9, monoclonal | clone 5F9, monoclonal | clone 4B4, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-F3
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?