Przejdź do
AL11480
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H52N7O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
885.94
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Form:
powder
Solubility:
soluble, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
impurities
≤3 wt. % Residual Solvent Content, <0.4% Water Content (Karl Fischer), <0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubility
soluble, clear, colorless
absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for PerkinElmer
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AL11430CL11480CL11430
description
configured for PerkinElmer
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer
description
configured for ABI
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98.0% (31P-NMR)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98.0% (31P-NMR)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98.0% (31P-NMR)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
soluble, clear, colorless
solubility
soluble, clear, colorless
solubility
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
solubility
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-locA(bz) Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)