Przejdź do
AC-0362
ACTH (EP390)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
monoclonal
Technique(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Application:
IHC (p)
Citations:
-
4280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH), znany również jako kortykotropina, jest wytwarzany z kortykotropów w przednim płacie przysadki mózgowej. ACTH jest uwalniany w wyniku stymulacji hormonem uwalniającym kortykotropinę przez podwzgórze w odpowiedzi na stres biologiczny. Identyfikacja ACTH jest przydatna w klasyfikacji guzów i chorób przysadki mózgowej. Choroba Cushinga wywodząca się z gruczolaków produkujących ACTH stanowi 10-15% guzów przysadki. W badaniu immunohistochemicznym (IHC) guzy te są immunoreaktywne dla ACTH, beta-lipotropiny i beta-endorfiny. ACTH jest również wykrywany w podgrupie gruczolaków wydzielających hormon wzrostu (GH), hormon tyreotropowy (TSH) i hormon folikulotropowy (FSH). Z wyjątkiem gruczolaków wydzielających ACTH, większość funkcjonujących gruczolaków to zwykle makrogruczolaki; guzy większe niż 10 mm. Połączenie ACTH IHC i barwienia retikuliną zapewnia również użyteczność w diagnostyce różnicowej między gruczolakiem przysadki a przerostem kortykotropowym. Rozpad struktury acinarnej i immunoreaktywność ACTH sugerują gruczolaka.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i &lt0,1% azydku sodu
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Aby uzyskać kopię IFU i CofA, skontaktuj się z IVDorder@ABCAM.com
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AC-0362A211R-1208R-1
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
EP254, monoclonal
clone
EP267, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACTH (EP390)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)